Print…
4-Chloroindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-1H-indole
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Fórmula: C₈H₆ClN
Ponto de ebulição: 129…130 °C/4mmHg
Densidade: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005665
Número CAS: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8