Print…
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 380 EUR
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO
Ponto de ebulição: 161…162 °C
Densidade: 1,091 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001370
Número CAS: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8+3,II