Print…
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6698-1G OR6698-25G OR6698-5G
APOSOR6698-1GEA 136 EUR
APOSOR6698-1G APOSOR6698-25G APOSOR6698-5G
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methylsulphonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Fórmula: C₁₀H₉NO₆S
Ponto de Fusão: 213…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216509
Número CAS: 197251-71-1
UN: 3261
ADR: 8,III