Print…
4,4'-Diiodobifenil 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 0 EUR
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobifenil 98%
4,4'-Diiodobifenil
Fórmula: C₁₂H₈I₂
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001057
Número CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II