Print…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 40.6 EUR
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 207…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004068
Número CAS: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III