Print…
ω,3-Dichloroacetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 66.7 EUR
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07783975
Número CAS: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III