Print…
2,5-Dimetiltiofenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6661-25G OR6661-5G
APOSOR6661-25GEA 0 EUR
APOSOR6661-25G APOSOR6661-5G
2,5-Dimetiltiofenol 98%
2,5-Dimetiltiofenol
Fórmula: C₈H₁₀S
Ponto de ebulição: 126,3 °C/50mmHg
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010020
Número CAS: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
UN: 3334
ADR: 9,III