Print…
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₄ClN₃O
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03789626
Número CAS: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7