Print…
7-Methylindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 56.7 EUR
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Methylindole
7-Methylindole
Fórmula: C₉H₉N
Ponto de ebulição: 266 °C
Ponto de Fusão: 80…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005684
Número CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1