Print…
4-Chlorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 84.1 EUR
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
4-Chlorophenylboronic acid 98%
4-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 284…289 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039137
Número CAS: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5