Print…
3-Chlorophenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6642-100G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 81.2 EUR
APOSOR6642-100G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BClO₂
Ponto de Fusão: 180…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00161354
Número CAS: 63503-60-6