Print…
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 0 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Fórmula: C₇H₅ClN₂O₄
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041235
Número CAS: 51676-74-5