Print…
2-Nitro-p-toluidina 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 71.5 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidina 98+%
2-Nitro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 169 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 115…118 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007907
Número CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III