Print…
3-Methoxythiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 109 EUR
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Methoxythiophene
3-Methoxythiophene
Fórmula: C₅H₆OS
Ponto de ebulição: 80…82 °C/65mmHg
Densidade: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043894
Número CAS: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III