Print…
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Ponto de Fusão: 70…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05863216
Número CAS: 16588-24-2