Print…
3-Benzoylpropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR6625-100G OR6625-25G OR6625-5G
APOSOR6625-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6625-100G APOSOR6625-25G APOSOR6625-5G
3-Benzoylpropionic acid
3-Benzoylpropionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002792
Número CAS: 2051-95-8