Print…
4-Amino-m-anisic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 0 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Fórmula: C₈H₉NO₃
Ponto de Fusão: 186…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00016539
Número CAS: 2486-69-3