Print…
2-Aminoisonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridine-4-carbonitrile, 2-Amino-4-cyanopyridine
OR6619-1G OR6619-5G
APOSOR6619-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791310
Número CAS: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III