Print…
2-Bromo-5-nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 102…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041250
Número CAS: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5