Print…
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₆BrNO
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143429
Número CAS: 144649-99-0