Print…
1-Bromo-3-iodobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 0 EUR
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenzene
1-Bromo-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₄BrI
Ponto de ebulição: 120 °C/18mmHg
Ponto de Fusão: –10 to –9 °C
Densidade: 2,219 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001043
Número CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9