Print…
4-Nitroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 132 EUR
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanisole
4-Nitroanisole
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 260 °C
Ponto de Fusão: 50…54 °C
Densidade: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007327
Número CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III