Print…
3-Chlorophenyl acetylene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3-ethynylbenzene, 3-Chlorophenylacetylene, (3-Chlorophenyl)acetylene
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 178…179 °C
Densidade: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03839984
Número CAS: 766-83-6