Print…
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Furan-2-yl)acrylic acid
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 121 EUR
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 285…287 °C
Ponto de Fusão: 139…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003257
Número CAS: 539-47-9
EINECS: 208-718-8