Print…
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-tert-Butylcinnamic acid
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 192 EUR
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₆O₂
Peso Molecular: 204.27 g/mol
Ponto de Fusão: 198…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040719
Número CAS: 1208-65-7