Print…
3-Nitrocinnamic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 154 EUR
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇NO₄
Ponto de Fusão: 202…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007277
Número CAS: 555-68-0