Print…
4-Bromocinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 132 EUR
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
4-Bromocinnamic acid 98%
4-Bromocinnamic acid
Fórmula: C₉H₇BrO₂
Ponto de Fusão: 260…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004394
Número CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7