Print…
4-Methoxycinnamic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenyl)acrylic acid
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
4-Methoxycinnamic acid 98%
4-Methoxycinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Peso Molecular: 178.18 g/mol
Ponto de Fusão: 170…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004398
Número CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0