Print…
Benzo[b]thiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Thianaphthene, 1-Benzothiophene
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]thiophene 97%
Benzo[b]thiophene
Fórmula: C₈H₆S
Ponto de ebulição: 221…222 °C
Ponto de Fusão: 28…33 °C
Densidade: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005864
Número CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III