Print…
2-Thiopheneethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 24.8 EUR
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
2-Thiopheneethanol
2-Thiopheneethanol
Fórmula: C₆H₈OS
Ponto de ebulição: 107…109 °C/12mmHg
Densidade: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005462
Número CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0