Print…
3-Bromothiophene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Thienyl bromide
OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromothiophene 97%
3-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Peso Molecular: 163.04 g/mol
Ponto de ebulição: 92…93 °C/90mmHg
Ponto de Fusão: -10
Densidade: 1.722 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005464
Número CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II