Print…
2-Bromothiophene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 275 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromothiophene 98%
2-Bromothiophene
Fórmula: C₄H₃BrS
Peso Molecular: 163.04 g/mol
Ponto de ebulição: 149…151 °C
Ponto de Fusão: < –10 °C
Densidade: 1.684 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005417
Número CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3 II