Print…
6-Methoxy-1-tetralone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Methoxy-1-tetralone 98%
6-Methoxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₁H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 171 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: 76…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001695
Número CAS: 1078-19-9