Print…
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6558-1G OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA 87 EUR
APOSOR6558-1G APOSOR6558-5G
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole 95%
3,5-Dichloro-1,2,4-thiadiazole
Fórmula: C₂Cl₂N₂S
Ponto de ebulição: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799286
Número CAS: 2254-88-8