Print…
Dibenzosuberenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 68.6 EUR
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
Dibenzosuberenone 98%
Dibenzosuberenone
Fórmula: C₁₅H₁₀O
Ponto de Fusão: 87…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003588
Número CAS: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3