Print…
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 229 EUR
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃N₃O₂
Ponto de Fusão: >335 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203262
Número CAS: 81261-77-0