Print…
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 48 EUR
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.1619 g/mol
Ponto de Fusão: 160…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014560
Número CAS: 4856-97-7