Print…
Benzimidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1H-Benzo[d]imidazole, 1H-Benzimidazole
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 21.9 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Benzimidazole 97%
Benzimidazole
Fórmula: C₇H₆N₂
Peso Molecular: 118.14 g/mol
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 169…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005585
Número CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082