Print…
Benzofurano 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6548-100G OR6548-25G
APOSOR6548-100GEA 74.1 EUR
APOSOR6548-100G APOSOR6548-25G
Benzofurano 98%
Benzofurano
Fórmula: C₈H₆O
Ponto de ebulição: 173…175 °C
Densidade: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005847
Número CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III