Print…
Ethyl-1-piperidinepropionate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Piperidino)propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(Piperidino)propionate, 1-Piperidinepropionic Acid Ethyl Ester
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 161 EUR
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₂
Ponto de ebulição: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006514
Número CAS: 19653-33-9