Print…
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 45.1 EUR
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline 97%
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007770
Número CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3