Print…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 26.1 EUR
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de Fusão: 126…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002778
Número CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3