Print…
3-Cyclopentylpropionic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 158 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
3-Cyclopentylpropionic acid
3-Cyclopentylpropionic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 130…133 °C/12mmHg
Densidade: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 47 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001392
Número CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III