Print…
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Phthalimidopropionic acid, 3-(1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoic acid
OR6529-25G OR6529-1G OR6529-5G
APOSOR6529-25GEA 101 EUR
APOSOR6529-25G APOSOR6529-1G APOSOR6529-5G
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid 98%
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanoic acid
Fórmula: C₁₁H₉NO₄
Peso Molecular: 219.196 g/mol
Ponto de Fusão: 149…151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023096
Número CAS: 3339-73-9
EINECS: 222-083-4