Print…
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl Coumarin-3-carboxylate, Coumarin-3-carboxylic acid ethyl ester
OR6525-25G OR6525-1G OR6525-5G
APOSOR6525-25GEA 226 EUR
APOSOR6525-25G APOSOR6525-1G APOSOR6525-5G
3-Ethoxycarbonylcoumarin 98%
3-Ethoxycarbonylcoumarin
Fórmula: C₁₂H₁₀O₄
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016964
Número CAS: 1846-76-0