Print…
Thiomorpholine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR6523-25G OR6523-5G
APOSOR6523-25GEA 34.8 EUR
APOSOR6523-25G APOSOR6523-5G
Thiomorpholine 98%
Thiomorpholine
Fórmula: C₄H₉NS
Ponto de ebulição: 169…177 °C
Densidade: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005974
Número CAS: 123-90-0
EINECS: 204-660-2
UN: 3267
ADR: 8,III