Print…
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6521-100G OR6521-25G OR6521-500G OR6521-250MG
APOSOR6521-100GEA 116 EUR
APOSOR6521-100G APOSOR6521-25G APOSOR6521-500G APOSOR6521-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline 97%
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline
Fórmula: C₉H₁₁N
Ponto de ebulição: 232…233 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006896
Número CAS: 91-21-4
EINECS: 202-050-0