Print…
Indoline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydroindol
OR6520-250G OR6520-25G
APOSOR6520-250GEA 157 EUR
APOSOR6520-250G APOSOR6520-25G
Indoline 98%
Indoline
Fórmula: C₈H₉N
Peso Molecular: 119.17 g/mol
Ponto de ebulição: 220…221 °C
Ponto de Fusão: –21 °C
Densidade: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005705
Número CAS: 496-15-1
EINECS: 207-816-8