Print…
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6519-100G OR6519-10G OR6519-25G
APOSOR6519-100GEA 256 EUR
APOSOR6519-100G APOSOR6519-10G APOSOR6519-25G
2-Aminoacetophenone hydrochloride
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012873
Número CAS: 5468-37-1