Print…
N-Methylethylenediamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
OR6516-25G OR6516-5G OR6516-100G
APOSOR6516-25GEA 109 EUR
APOSOR6516-25G APOSOR6516-5G APOSOR6516-100G
N-Methylethylenediamine 95%
N-Methylethylenediamine
Fórmula: C₃H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 114…117 °C
Densidade: 0,85 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 41 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008165
Número CAS: 109-81-9
EINECS: 203-707-4
UN: 2734
ADR: 8+3,II